Learn More
CleanSpace™ Adaptateur de demi-masque
Code produit 15950052 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15950052 PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15950052 Fournisseur CleanSpace™ Code fournisseur PAF0025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.48€
    158.00€ / 1 pièces
    Économisez 46.48€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
L'adaptateur demi-masque est conçu pour l'avant du masque afin de permettre un test d'ajustement quantitatif.
  • Utilisé avec les appareils respiratoires révolutionnaires CleanSpace™ : léger, sans tuyaux ni ceintures
  • Utilisé uniquement avec les demi-masques CleanSpace™
  • Rapide et facile à installer
  • S’adapte à l’équipement TSI PortaCount
  • Nettoyage facile et séchage rapide
Spécification
Type de produit Adaptateur demi-masque
À utiliser avec (application) Tests d’ajustement quantitatif
À utiliser avec (équipement) PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033
Modèle PAF-0025