Learn More
Bochem™ Microspatule demi-arrondie
Code produit. 10517512
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10517512
Marque: Bochem™ 3301
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Microspatule demi-arrondie Bochem™ avec une large pelle pour le prélèvement de petits échantillons.
  • Pelle large
  • Demi-arrondie
Spécification
Description Large pelle
Longueur (métrique) de lame 40 mm
Largeur (métrique) de lame 9 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 130 mm