Learn More
Mélange d'acide haloacétique 540 1000 μg/mL dans l'éther méthylique tert-butylique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313278 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313278 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000540MB
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-11-8, 79-43-6, 76-03-9
Noms d’analytes ou de composants Chloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chloroacetic acid 1000 μg/mL∣Dichloroacetic acid 1000 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 1000 μg/mL