Learn More
Mélange d'acides haloacétiques 929 1000-3000 μg/mL dans l'éther méthylique tert-butylique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327116 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327116 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000929MB
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 79-11-8, 75-99-0, 631-64-1, 79-43-6
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice MTBE