Learn More
Motic™ Ampoule à halogène 12 V / 20 W
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscopes Motic™
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec tous les microscopes Motic™
- 12 Volts
- 20 Watts
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
Spécification
| Type | Lampe à halogène de rechange |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes Motic™ |
| Quantité | 1 de chaque |
| Tension | 12 V |
| Puissance | 20 W |