Learn More
Halopéridol, Mikromol™
Code produit 18093070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18093070 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18093070 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1165.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Halopéridol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Haloperidol
CAS 52-86-8
Noms d’analytes ou de composants Haloperidol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H23 Cl F N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1-Butanone, 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-, Butyrophenone, 4-[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4'-fluoro- (6CI,8CI), 1-(3-p-Fluorobenzoylpropyl)-4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-(4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl)-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, 4-(4-Hydroxy-4'-chloro-4-phenylpiperidino)-4'-fluorobutyrophenone, 4-[4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4'-fluorobutyrophenone, Aloperidin, Bioperidolo, Brotopon, Dozic, Einalon S, Eukystol, Haldol, Haloperidol, Haloperin, Halosten, Keselan, Linton, McN-JR 1625, NSC 170973, NSC 615296, Neurodol, Peluces, R 1625, Serenace, Serenase, Serenelfi, Sigaperidol, g-[4-(p-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidino]-p-fluorbutyrophenone, g-[4-(p-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidino]-p-fluorbutyrophenone, Haloperidol Decanoate Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
SMILES OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
Nom IUPAC 4-[4-(4-chlorophényl)-4-hydroxypipéridine-1-yl]-1-(4-fluorophényl)butan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 375.86
Quantité 250 mg
Poids de la formule 375,1401 g/mol