Learn More
Halosulfuron-méthyle 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30308985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30308985 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30308985 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14059500AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Halosulfuron-methyl
CAS 100784-20-1
Noms d’analytes ou de composants Halosulfuron-methyl
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H15 Cl N6 O7 S
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C13H15ClN6O7S/c1-20-10(8(9(14)18-20)11(21)27-4)28(23,24)19-13(22)17-12-15-6(25-2)5-7(16-12)26-3/h5H,1-4H3,(H2,15,16,17,19,22)
SMILES COC(=O)c1c(Cl)nn(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
Nom IUPAC 3-chloro-5-[(4,6-diméthoxypyrimid-2-yl)carbamoylsulfmoyl]-1-méthylpyrazole-4-carboxylate
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 434.81
Quantité 1 mL
Poids de la formule 434,0411 g/mol