Learn More
Thermo Scientific™ Cocktail à usage unique inhibiteur de phosphatase Halt™
Code produit. p-4530846 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
10 ml
24 x 100 μl
5 x 1 mL
Conditionnement:
1 pièce
10mL
1mL
5mL
Code produit. 10668304
Marque: Thermo Scientific™ 78420
Edge
Stabilisez la phosphorylation de la sérine, de la thréonine et de la tyrosine des protéines dans les cellules et les tissus grâce à ce cocktail d’inhibiteurs de phosphatase.
Conservez la phosphorylation des protéines dans les cellules et les tissus avec le cocktail inhibiteur de phosphatases Halt Thermo Scientific™.
  • Le cocktail inhibiteur de phosphatases Halt protège les phosphoprotéines contre les sérines / thréonines phosphatases ainsi que contre les protéines / tyrosines phosphatases (PTP) pendant la lyse cellulaire
  • Le cocktail contient un mélange de quatre inhibiteurs à spécificité large, dont le fluorure de sodium, l’orthovanadate de sodium, le pyrophosphate de sodium et le bêta-glycérophosphate
  • Dans un format d’emballage pratique 100X, le cocktail est stable à 4°C et peut être utilisé avec tous les extraits cellulaires ou tissulaires
  • Le cocktail préserve la phosphorylation des protéines dans les dosages de kinase et d’immunoprécipitation
  • La phosphorylation et déphosphorylation comprennent un interrupteur moléculaire marche / arrêt qui régule de nombreuses voies biologiques clés à l’intérieur de la cellule, notamment la transduction de signal, la division cellulaire et l’apoptose
  • Pour étudier efficacement les états d’activation de la phosphorylation, il faut inactiver les phosphatases pour empêcher leur activité incontrôlée sur la lyse cellulaire
Caractéristiques supplémentaires
  • Dépourvu d’inhibiteurs de protéases – pour une protection à la fois contre les protéases et les phosphatases, utilisez le cocktail inhibiteur de protéases et de phosphatases Halt (78420)
  • Dialysable – vous devez soit dialyser soit dessaler l’échantillon pour éliminer efficacement les inhibiteurs des extraits cellulaires avant d’exécuter les procédures qui s’avèrent incompatibles avec les composants du cocktail
  • Fourni en concentrat 100X – efficace quand il est utilisé à une concentration finale de 1X. Toutefois, les échantillons qui contiennent des niveaux particulièrement élevés d’activité des phosphatases peuvent nécessiter une concentration finale de 2 à 3X
  • Compatibilité – compatible avec la plupart des réactifs de lyse cellulaire à base de détergent, notamment toutes les solutions de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce
  • Format tout-en-un – inhibe aussi bien les sérines-thréonines phosphatases que les protéines-tyrosines phosphatases
  • Compatible avec les dosages protéiques populaires – fonctionne avec les dosages protéiques standard, notamment les dosages BCA et Coomassie (Bradford)
  • Stockage pratique – le stockage en réfrigérateur (2 à 8°C) économise un espace précieux dans le congélateur et permet une utilisation immédiate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cocktail inhibiteur de phosphatase
Contenu et stockage Dès réception, conserver le produit à 4°C.Ne pas congeler.
Forme Liquide
Gamme de produits Halt
Type de réactif Inhibiteur de phosphatase
Inhibiteurs Inhibiteur de phosphatase
Quantité 1 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate