Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H400)
GREENER_CHOICE
Code produit. 30274660 Tous les produits Halyard Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101 x 101 cm (40 x 40 po)
114 x 114 cm (45 x 45 po)
121 x 121 cm (48 x 48 po)
137 x 137 cm (54 x 54 po)
137 x 182 cm (54 x 72 po)
60 x 60 cm (24 x 24 po)
91 x 91 cm (36 x 36 po)
Conditionnement:
120 pièces
24 pièces
48 pièces
72 pièces
Code produit. Dimensions (L x l) unitSize
30274660 101 x 101 cm (40 x 40 po) 72 pièces
30274673 60 x 60 cm (24 x 24 po) 120 pièces
30274774 91 x 91 cm (36 x 36 po) 72 pièces
30274697 114 x 114 cm (45 x 45 po) 48 pièces
30274721 121 x 121 cm (48 x 48 po) 48 pièces
30274733 137 x 137 cm (54 x 54 po) 48 pièces
30274735 137 x 182 cm (54 x 72 po) 24 pièces
7 options
Code produit. 30274660
Marque: O&M 34184
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
  • Inspect trays easier and faster than ever
  • Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
  • Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
  • Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
  • Made in the USA
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Meets NFPA Class 1
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Most basin sets, instrument sets, procedure trays, large linen packs, and drills (9 to 13 lb.)
Matériau SMS Fabric (H400)
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Dimensions (L x l) 101 x 101 cm (40 x 40 po)
Longueur (impériale) 40 in
Longueur (métrique) 101 cm
Largeur (impériale) 40 in
Largeur (métrique) 101 cm
Type de produit Sterilization Wrap