Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H400)
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7232480 Tous les produits Halyard Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101 x 101 cm (40 x 40 po)
114 x 114 cm (45 x 45 po)
121 x 121 cm (48 x 48 po)
137 x 137 cm (54 x 54 po)
137 x 182 cm (54 x 72 po)
60 x 60 cm (24 x 24 po)
91 x 91 cm (36 x 36 po)
Conditionnement:
120 pièces
24 pièces
48 pièces
72 pièces
Code produit. 30274673
Marque: O&M 34183
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
  • Inspect trays easier and faster than ever
  • Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
  • Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
  • Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
  • Made in the USA
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Meets NFPA Class 1
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Most basin sets, instrument sets, procedure trays, large linen packs, and drills (9 to 13 lb.)
Matériau SMS Fabric (H400)
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Dimensions (L x l) 60 x 60 cm (24 x 24 po)
Longueur (impériale) 24 in
Longueur (métrique) 60 cm
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 60 cm
Type de produit Sterilization Wrap