Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H500)
GREENER_CHOICE
Code produit. 30274782 Tous les produits Halyard Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
114 x 114 cm (45 x 45 po)
121 x 121 cm (48 x 48 po)
137 x 137 cm (54 x 54 po)
137 x 182 cm (54 x 72 po)
45 x 45 cm (18 x 18 po)
60 x 60 cm (24 x 24 po)
76 x 76 cm (30 x 30 po)
91 x 91 cm (36 x 36 po)
Conditionnement:
120 pièces
24 pièces
288 pièces
48 pièces
72 pièces
Code produit. 30274782
Marque: O&M 34180
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
  • Inspect trays easier and faster than ever
  • Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
  • Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
  • Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
  • Made in the USA
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Meets NFPA Class 1
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.)
Matériau SMS Fabric (H500)
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Dimensions (L x l) 45 x 45 cm (18 x 18 po)
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45 cm
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 45 cm
Type de produit Sterilization Wrap