Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H100)
GREENER_CHOICE
Code produit. 30274665 Tous les produits Halyard Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101 x 101 cm (40 x 40 po)
114 x 114 cm (45 x 45 po)
121 x 121 cm (48 x 48 po)
137 x 137 cm (54 x 54 po)
137 x 182 cm (54 x 72 po)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in)
38 x 38 cm (15 x 15 po)
46 x 46 cm (18 x 18 po)
50 x 50 cm (20 x 20 po)
60 x 60 cm (24 x 24 po)
76 x 76 cm (30 x 30 po)
91 x 91 cm (36 x 36 po)
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
300 pièces
500 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions (L x l) unitSize
30274665 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in) 1000 pièces
30274764 38 x 38 cm (15 x 15 po) 1000 pièces
30274712 46 x 46 cm (18 x 18 po) 1000 pièces
30274679 50 x 50 cm (20 x 20 po) 1000 pièces
30274662 60 x 60 cm (24 x 24 po) 500 pièces
30274762 76 x 76 cm (30 x 30 po) 300 pièces
30274742 91 x 91 cm (36 x 36 po) 300 pièces
30274689 101 x 101 cm (40 x 40 po) 250 pièces
30274667 114 x 114 cm (45 x 45 po) 250 pièces
30274652 121 x 121 cm (48 x 48 po) 250 pièces
30274772 137 x 137 cm (54 x 54 po) 100 pièces
30274708 137 x 182 cm (54 x 72 po) 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit. 30274665 Fournisseur O&M Code fournisseur 10712
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Meets NFPA Class 1
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Light linen packs/gowns, towel packs, basins
À utiliser avec (équipement) Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.)
Matériau SMS Fabric (H100)
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Dimensions (L x l) 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in)
Longueur (impériale) 12 in
Largeur (impériale) 12 in
Type de produit Sterilization Wrap
Longueur (métrique) 30.5 cm
Largeur (métrique) 30.5 cm