Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H100)
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7232475 Tous les produits Halyard Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101 x 101 cm (40 x 40 po)
114 x 114 cm (45 x 45 po)
121 x 121 cm (48 x 48 po)
137 x 137 cm (54 x 54 po)
137 x 182 cm (54 x 72 po)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in)
38 x 38 cm (15 x 15 po)
46 x 46 cm (18 x 18 po)
50 x 50 cm (20 x 20 po)
60 x 60 cm (24 x 24 po)
76 x 76 cm (30 x 30 po)
91 x 91 cm (36 x 36 po)
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
300 pièces
500 pièces
Code produit. 30274665
Marque: O&M 10712
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Meets NFPA Class 1
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Light linen packs/gowns, towel packs, basins
À utiliser avec (équipement) Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.)
Matériau SMS Fabric (H100)
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Dimensions (L x l) 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in)
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30.5 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30.5 cm
Type de produit Sterilization Wrap