Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H200)
GREENER_CHOICE
Code produit. 30274773 Tous les produits Halyard Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101 x 101 cm (40 x 40 po)
121 x 121 cm (48 x 48 po)
137 x 137 cm (54 x 54 po)
137 x 182 cm (54 x 72 po)
45 x 45 cm (18 x 18 po)
60 x 60 cm (24 x 24 po)
76 x 76 cm (30 x 30 po)
91 x 91 cm (36 x 36 po)
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
300 pièces
500 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions (L x l) unitSize
30274773 45 x 45 cm (18 x 18 po) 1000 pièces
30274723 60 x 60 cm (24 x 24 po) 500 pièces
30274690 76 x 76 cm (30 x 30 po) 300 pièces
30274707 91 x 91 cm (36 x 36 po) 300 pièces
30274658 101 x 101 cm (40 x 40 po) 250 pièces
30274670 121 x 121 cm (48 x 48 po) 100 pièces
30274659 137 x 137 cm (54 x 54 po) 100 pièces
30274754 137 x 182 cm (54 x 72 po) 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit. 30274773 Fournisseur O&M Code fournisseur 68018
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Meets NFPA Class 1
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Linen towels, packs and gowns, light basin sets and single instruments (3 to 6 lb.)
Matériau SMS Fabric (H200)
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Dimensions (L x l) 45 x 45 cm (18 x 18 po)
Longueur (impériale) 18 in
Largeur (impériale) 18 in
Type de produit Sterilization Wrap
Longueur (métrique) 45 cm
Largeur (métrique) 45 cm