Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H500)
GREENER_CHOICE
Code produit. 30274675 Tous les produits Halyard Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
114 x 114 cm (45 x 45 po)
121 x 121 cm (48 x 48 po)
137 x 137 cm (54 x 54 po)
137 x 182 cm (54 x 72 po)
137 x 228 cm (54 x 90 po)
60 x 60 cm (24 x 24 po)
76 x 76 cm (30 x 30 po)
91 x 91 cm (36 x 36 po)
Conditionnement:
100 pièces
150 pièces
250 pièces
50 pièces
Code produit. Dimensions (L x l) unitSize
30274675 121 x 121 cm (48 x 48 po) 50 pièces
30274671 60 x 60 cm (24 x 24 po) 250 pièces
30274780 76 x 76 cm (30 x 30 po) 250 pièces
30274700 91 x 91 cm (36 x 36 po) 150 pièces
30274696 114 x 114 cm (45 x 45 po) 100 pièces
30274688 137 x 137 cm (54 x 54 po) 50 pièces
30274740 137 x 182 cm (54 x 72 po) 50 pièces
30274751 137 x 228 cm (54 x 90 po) 50 pièces
8 options
Code produit. 30274675
Marque: O&M 68148
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Meets NFPA Class 1
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.)
Matériau SMS Fabric (H500)
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Dimensions (L x l) 121 x 121 cm (48 x 48 po)
Longueur (impériale) 48 in
Longueur (métrique) 121 cm
Largeur (impériale) 48 in
Largeur (métrique) 121 cm
Type de produit Sterilization Wrap