Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Terminaison AD
Code produit. p-4117432
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
5 mL
Pression max.:
1000°psi
200 psi
500°psi
700°psi
Modèle:
1001
1002
1005
1705
1710
1725
1750
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11557864
Marque: Hamilton™ 201000
Les seringues sont conçues pour s’adapter à divers instruments, tels que le MICROLAB™ 500 et le MICROLAB 1000
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
  • AccuDil™ (AD) : cet embout est conçu pour les diluteurs / distributeurs MICROLAB 1000
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 1000°psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 68°F
Modèle 1705
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Chaque
Volume (métrique) 50 μl
Gamme de produits AccuDil
À utiliser avec (équipement) Diluteurs / distributeurs Microlab 1000