Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Terminaison DX
Code produit. 10775873
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
Diamètre (métrique) interne:
0,729 mm
1,03 mm
1,46 mm
2,3 mm
3,26 mm
4,61 mm
Diamètre (métrique) externe:
7,75 mm
9,02 mm
Pression max.:
1000°psi
200 psi
500°psi
700°psi
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10775873
Marque: Hamilton™ 80226
Les seringues sont conçues pour s’adapter à divers instruments, tels que le MICROLAB™ 500 et le MICROLAB 1000
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
  • Diluteur (DX) : cet embout est conçu pour les diluteurs / distributeurs MICROLAB 500 et comporte un connecteur de port latéral.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) interne 0,029 in
Diamètre (impériale) externe 0,305 in
Diamètre (métrique) interne 0,729 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Comprend Butée du piston de l’instrument
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 1000°psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1702
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Chaque
Volume (métrique) 25 μl
À utiliser avec (équipement) Diluteurs / distributeurs Microlab 500
Type de connexion Luer-Lock