Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Terminaison TLLX
Code produit. 10509091
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
Modèle:
1001
1702
1705
1710
1725
1750
Autoclavable:
Autoclavable
Non autoclavable
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10509091
Marque: Hamilton™ 80922
Les seringues sont conçues pour s’adapter à divers instruments, tels que le MICROLAB™ 500 et le MICROLAB 1000
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
  • Luer-Lock PFTE avec butée (TLLX) : cône Luer mâle avec embase en laiton nickelé. Ceci se connecte aux instruments MICROLAB 500.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) interne 0,041 in
Diamètre (impériale) externe 0,305 in
Diamètre (métrique) interne 1,03 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Comprend Butée du piston de l’instrument
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 1000°psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1705
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Chaque
Volume (métrique) 50 μl
À utiliser avec (équipement) Instruments Microlab 500
Type de connexion Luer-Lock