Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Terminaison TLLX
Code produit. p-4909759
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
Modèle:
1001
1702
1705
1710
1725
1750
Autoclavable:
Autoclavable
Non autoclavable
Dimensione della confezione:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10303032
Marca: Hamilton™ 81323
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les seringues sont conçues pour s’adapter à divers instruments, tels que le MICROLAB™ 500 et le MICROLAB 1000
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
  • Luer-Lock PFTE avec butée (TLLX) : cône Luer mâle avec embase en laiton nickelé. Ceci se connecte aux instruments MICROLAB 500.
Specifica
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
Diamètre (impériale) interne 0,181 in
Diamètre (impériale) externe 0,355 in
Diamètre (métrique) interne 4,61 mm
Diamètre (métrique) externe 9,02 mm
Comprend Butée du piston de l’instrument
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 200 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1001
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Chaque
Volume (métrique) 1 mL
À utiliser avec (équipement) Instruments Microlab 500
Type de connexion Luer-Lock
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato