Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ SampleLock™ séries 1700 et 1000, calibre 22
Les seringues Hamilton SampleLock vous permettent de recueillir, stocker, transporter et analyser des échantillons liquides ou gazeux sans risque de perte d’évaporation ou de contamination environnementale.
285.00€ - 882.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Calibre d’aiguille | 22 G |
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,01 in |
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,41 mm |
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,02 in |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Pression max. | Température (impériale) min. | Température min. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Pression max. | Température (impériale) min. | Température min. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11355151
|
Hamilton™
81356 |
1 mL | 200°psi | 50°F | 10°C |
285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10310071
|
Hamilton™
81456 |
2,5 ml | 200°psi | 50°F | 10°C |
296.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15164765
|
Hamilton™
81456 |
2,5 ml | 200°psi | 50°F | 10°C |
296.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10402015
|
Hamilton™
81556 |
5 mL | 200°psi | 50°F | 10°C |
352.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10787954
|
Hamilton™
81656 |
10 mL | 200°psi | 50°F | 10°C |
352.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11583414
|
Hamilton™
86326 |
25 ml | 100°psi | 50°F | 10°C |
534.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10069083
|
Hamilton™
86336 |
50 ml | 100°psi | 50°F | 10°C |
756.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10256274
|
Hamilton™
86346 |
100 mL | 100°psi | 50°F | 10°C |
882.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Les seringues Hamilton SampleLock vous permettent de recueillir, stocker, transporter et analyser des échantillons liquides ou gazeux sans risque de perte d’évaporation ou de contamination environnementale.
Les seringues sont disponibles dans des tailles allant de 1 ml à 100 ml. Une vanne de torsion facile à utiliser et une butée arrière positive sur SampleLock empêchent la perte de l’échantillon et le transfert du piston. Filetages de l’adaptateur pour raccord Luer mâle et Luer femelle en option sur la vanne SampleLock, rendant les seringues compatibles avec une multitude de connecteurs et de raccords. Exemples d’applications :
- Application d’espace de tête
- Collecte et stockage d’échantillons environnementaux
- Pré-pressurisation de l’échantillon gazeux pour l’analyse GC
- Injection d’étalons internes par l’orifice de la vanne dans des échantillons
- Procédé par ajout connu d’échantillons
Embouts de seringues Sample Lock séries 1700 et 1000
- Sample Lock (SL) : le verrouillage de l’échantillon comprend une vanne à seringue marche / arrêt avec aiguille RN. Cet embout est utilisé pour l’espace de tête, la collecte et le stockage d’échantillons environnementaux, la pré-pressurisation d’échantillons gazeux pour l’analyse GC et les procédés par ajout connu d’échantillons Non autoclavables.
- Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26-22
Spécification
Non autoclavable | |
0,01 in | |
0,02 in | |
Pour recueillir, stocker, transporter et analyser des échantillons liquides ou gazeux sans risque de perte d’évaporation ou de contamination environnementale | |
Seringue à usage général | |
2 | |
Chaque | |
Verrouillage de l’échantillon, amovible |
22 G | |
0,41 mm | |
0,72 mm | |
2 po | |
50°F | |
10°C | |
Aigu, biseauté, courbe, non perforant |