Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight™ Series 1700 : Terminaison N
Code produit. p-4117409
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
26s G
Calibre 26
Type de pointe d’aiguille:
2
3
5
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15983452
Marque: Hamilton™ 80085
Version Gastight des seringues série 700 originales, idéale pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
Version Gastight des seringues série 700 originales, idéale pour la distribution de volumes de 1 à 500 μl
Cette série de seringues offre une grande diversité d’embouts et d’options d’aiguille.
Embouts pour seringues série 1700
  • Aiguille fixe (N) : pour les seringues à faible volume, les aiguilles sont fixées dans le corps en verre de la seringue à un point correspondant au repère de graduation zéro. Grâce à cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Non autoclavables. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisie par l’utilisateur.
  • Types de pointe d’aiguille (les types de pointes 4 et AS sont disponibles sur demande)
    • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 34-10
    • Type de pointe 3 : aiguille émoussée pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 34-10
    • Type de pointe 4 : pointe d’aiguille biseautée standard à 12° est recommandée pour les applications de sciences de la vie. Calibres disponibles : 34-10. Angles d’aiguille spéciaux tels que 0° à 60° disponibles sur demande.
    • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
    • Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26-10
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille Calibre 26
Diamètre (impériale) interne 0,01 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0102 po
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,26 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0187 po
Diamètre (impériale) externe 0,26 po
Diamètre (métrique) interne 0,46 mm
Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour la distribution des liquides et des gaz, utile pour les échantillons ayant des molécules dissoutes ou en suspension
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 1 000 psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1701
Numéro de pointe d’aiguille 3
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 10 μl
Type de pointe d’aiguille 3
Type de connexion Soudé