Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter/Gastighttrade; série 700/1700
Code produit. 10550203
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
Modèle:
1701
1702
1705
1710
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10550203
Marque: Hamilton™ 765301
Hamilton Company propose la sélection la plus complète du marché des seringues standard et personnalisées. Chacune d’elles est conçue pour atteindre le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible
Luer Lock (TLL)- Cette terminaison a un PTFE, un Luer mâle conique avec moyeu de blocage en laiton nickelé pour utilisation avec aiguilles Kel-F, aiguilles à embase métalliques et connecteurs universels. En outre, la TLL est utilisée avec
• Des dilueurs/distributeurs Hamilton, des applications OEM et des opérations manuelles. Pointe de l'aiguille (les pointes de l'aiguille 4 et AS sont disponibles sur demande) La pointe de l'aiguille 2 - Tranchante, biseautée, courbée, pointe
• D'aiguille non perforante recommandée pour la pénétration dans le septum. Jauges disponibles :34-10 Pointe d'aiguille 3 - Pointe d'aiguille émoussée pour une utilisation avec valves d'injection HPLC et pour l'échantillon de pipetage. Jauges
• Disponibles : 34-10 pointe de l'aiguille n° 4 - Standard 12 pointe de l'aiguille biseautée recommandée pour des applications en sciences de la vie. Jauges disponibles : 34-10. Angles spéciaux d'aiguille, p. ex. de 0 à 60 disponibles sur
• Demande. Pointe de l'aiguille n° 5 - Aiguille conique avec port de côté pour la pénétration des septa, des vinyles fins et des plastiques sans septa. Jauges disponibles : 26-10 Pointe d'aiguille AS - Pointe de l'aiguille de style conique
• Spécial utilisé sur les seringues d'échantillonneur automatique la pointe de l'aiguille non perforante est recommandée pour la pénétration du septum. Jauges disponibles : 26-10
• Pour liquides corrosifs et gaz
• Volume 10 à 500μL
• Série 1700
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
Diamètre (impériale) interne 0,018 in
Diamètre (impériale) externe 0,26 in
Diamètre (métrique) interne 0,46 mm
Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
À utiliser avec (application) Fournissent une fonctionnalité jamais vue pour les injections sur les animaux contrôlées
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 1000°psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1701
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 10 μl
Type de connexion Amovible