Learn More
Hamilton™ Seringues 700 Microliter™ : Terminaison LT
Code produit. 10682601
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Diamètre (impériale) interne:
0,019 in
0,029 in
0,041 in
0,061 in
0,091 in
0,135 in
Diamètre (métrique) externe:
6,6 mm
7,75 mm
Pression max.:
1000°psi
2000°psi
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10682601
Marque: Hamilton™ 80601
La seringue série 700 est la seringue Hamilton originale, assemblée à la main. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 μl à 500 μl. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
  • Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
  • Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl
  • Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
Diamètre (impériale) interne 0,061 in
Diamètre (impériale) externe 0,305 in
Diamètre (métrique) interne 1,46 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
À utiliser avec (application) Pour la distribution de petits volumes afin d’atteindre le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2000°psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 710
Numéro de pointe d’aiguille Aiguille non comprise
Quantité Chaque
Volume (métrique) 100 μl
Type de connexion Luer