Learn More
Hamilton™ Seringues numériques série 7000 Gastight™ et Microliter™ : Terminaison KH
Description
La seringue élimine les erreurs de parallaxe en fournissant un affichage numérique sur son écran LCD intégré. La butée réglable du piston garantit le positionnement reproductible de celui-ci.
Lecture facile
Lisez directement le volume de la seringue sur l’écran à cristaux liquides. L’affichage numérique élimine les erreurs de lecture du volume de la seringue et garantit la même lecture de celui-ci par toutes les personnes du laboratoire.
Idéales pour l’étalonnage des instruments
Chaque seringue numérique est un dispositif étalonné traçable selon les méthodes NIST. Utilisez-les pour étalonner vos instruments analytiques (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), préparer des étalons et des échantillons de pointes. Elles permettent de mieux se conformer aux exigences des normes EPA, CLIA, ISO et FDA (BPL, BPF).
Plus d’exactitude et de précision
La précision des seringues série 7000 MODIFIED MICROLITER™ est certifiée à au moins ± 1,0 %. Une amélioration de la précision est facilement atteinte grâce à la butée réglable intégrée au piston. La butée réglable du piston (0-100 % du volume de la seringue) s’enclenche en appuyant sur le bouton situé à l’arrière de la seringue numérique.
Spécification
Spécification
| Précision | ± 1% |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) |
| Calibre d’aiguille | 25 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,005 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,005 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,14 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,02 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,3 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,14 mm |
| Afficher plus |