Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ 7000 modifiées
Code produit. 10399322
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
1 μl
2 μl
5 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
23 G
24 G
25 G
Numéro de pointe d’aiguille:
2
3
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Arrondi
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10399322
Marque: Hamilton™ 86211
Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,05 μl à 5 μl. La série 7000 est la seule seringue à volume mort nul. Le fil du piston de jauge fine se déplace jusqu’à l’extrémité de l’aiguille pour assurer l’expulsion de tout le solvant de l’aiguille.
  • Ces seringues sont idéales pour la distribution de volumes compris entre 0,05 µl et 5 µl
  • Les seringues de la série 7000 sont les seules seringues à volume mort nul
  • Le fil du piston de calibre fin se déplace jusqu’à l’extrémité de l’aiguille pour garantir l’expulsion de l’intégralité du solvant hors de l’aiguille
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) interne 0,005 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,145 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,02 in
Diamètre (impériale) externe 0,3 in
Diamètre (métrique) interne 0,14 mm
Diamètre (métrique) externe 7,82 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,718 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2,75 in
Type de produit Seringue à usage général
Pression max. 6000°psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Numéro de pointe d’aiguille 2
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 1 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 70 mm
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Connecteur moleté, amovible