Learn More
Hamilton™ Corps de seringues de rechange Microliter™ de série 800
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Seringue RN 801
Seringue RN 802
Seringue RN 810
Seringue RN 8805
Seringue RN 8810
Seringue RN 8825
Seringue 801 N
Comprend:
Avec aiguille (22s/51/2)
Avec aiguille (26s/51/2)
Sans aiguille
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Liquides |
| Comprend | Avec aiguille (26s/51/2) |
| Type de produit | Ensemble cylindre / piston avec aiguille |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Seringue 801 N |