Learn More
Hamilton™ Corps de seringues de rechange Microliter™ de série 800
Code produit. p-184983
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Seringue RN 801
Seringue RN 802
Seringue RN 810
Seringue RN 8805
Seringue RN 8810
Seringue RN 8825
Seringue 801 N
Comprend:
Avec aiguille (22s/51/2)
Avec aiguille (26s/51/2)
Sans aiguille
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11572305
Marque: Hamilton™ 32117
Corps disponibles avec ou sans aiguille. Choisir l’embout de l’aiguille amovible (RN) ou de l’aiguille fixe (N). (Voir les spécifications exactes ci-dessous.)
Spécification
À utiliser avec (application) Liquides
Comprend Sans aiguille
Type de produit Ensemble cylindre / piston
Volume (métrique) 25 μl
À utiliser avec (équipement) Seringue RN 802