Learn More
Hamilton™ Vannes manuelles chimiquement inertes
Code produit. p-315949
Click to view available options
Type:
Vanne manuelle 1-1
Vanne manuelle 3-2
Vanne manuelle 3-3
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10337272
Marque: Hamilton™ 86727
Les vannes sont dotées d’un circuit de fluide contenant du PTFE et du CTFE
Les orifices de la vannes ont des filetages de 1/4-28 et sont disponibles en plusieurs circuits de flux
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les applications à basse pression, d’un débit marche / arrêt de base à un système de distribution à quatre voies
Matériau CTFE, PTFE
Type Vanne manuelle 3-3