Learn More
Hamilton™ Septa GC
Code produit. 10231631
Click to view available options
Diamètre (impériale) externe:
0,25 in
0,39 in
0,43 in
0,5 in
Matériau:
Caoutchouc de silicone
Caoutchouc de silicone / PTFE
Température (impériale) max.:
392°F
413,6°F
Épaisseur (impériale):
0,125 in
0,15 in
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 10231631
Marque: Hamilton™ 75805
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Septa à trois couches pour des températures de fonctionnement jusqu’à 200°C
  • Septa en caoutchouc de silicone préconditionné, épaisseur de 3,81 mm (0,15 po.)
  • Durée de vie moyenne : 100 injections avec une aiguille indicatrice de 26 s
  • Température de fonctionnement maximale : 200°C
  • 12 par boîte
Septa haute température pour des températures de fonctionnement jusqu’à 212°
  • Caoutchouc PTFE/silicone préconditionné, épaisseur de 3,175 mm (0,125 po)
  • Durée de vie moyenne : 100 injections avec une aiguille indicatrice de 26 s
  • Température de fonctionnement maximale de 212°
  • 12 par boîte
Spécification
Type Septum
Diamètre (impériale) externe 0,39 in
Diamètre (métrique) externe 1 cm
À utiliser avec (application) GC
Température (impériale) max. 413,6°F
Température (métrique) Max 212°C
Épaisseur (impériale) 0,125 in
Matériau Caoutchouc de silicone / PTFE
Quantité 12/boîte