Learn More
Hamilton™ Aiguilles à bout rond à connecteur Kel-F (Luer Lock)
Code produit. p-4121857
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
14 G
16 G
17 G
20 G
21 G
22s G
22 G
23 G
24 G
25 G
26s G
26 G
28 G
Diamètre (impériale) interne:
0,005 in
0,007 in
0,01 in
0,012 in
0,013 in
0,016 in
0,02 in
0,042 in
0,046 in
0,062 in
Diamètre (impériale) externe:
0,01 in
0,014 in
0,018 in
0,022 in
0,025 in
0,028 in
0,032 in
0,035 in
0,057 in
0,062 in
0,064 in
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 13436319
Marque: Hamilton™ 90514
Les aiguilles à embase Kel-F (KF) peuvent être utilisées avec les seringues et les connecteurs à embout Luer (LT) et à Luer-Lock en PTFE (TLL). La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 in). Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés.
Les aiguilles à embase Kel-F (KF) peuvent être utilisées avec les seringues et les connecteurs à embout Luer (LT) et à Luer-Lock en PTFE (TLL).La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po).Des longueurs et styles de pointes personnalisés sont disponibles.
Terminaisons pour seringues compatibles avec l’embase Kel-F
  • Embout Luer (LT) : les aiguilles sont amovibles et s’adaptent sur un moyeu en verre moulu conique en forme de raccord Luer mâle. La terminaison LT accepte la plupart des aiguilles hypodermiques, mais il a été spécialement conçu pour être utilisé avec les aiguilles Hamilton Kel-F. Cette terminaison augmente le volume mort dans la seringue, ce qui peut ne pas être approprié pour certaines applications. Autoclavables une fois démontées.
  • Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé, pour une utilisation avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Types de pointe d’aiguille
  • Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 10 à 31
Six aiguilles par boîte.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Stainless Steel
Calibre d’aiguille 14 G
Diamètre (impériale) interne 0,062 in
Diamètre (impériale) externe 0,062 in
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Diamètre (métrique) externe 2,11 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille à connecteur Kel-F
Type de pointe d’aiguille Arrondi
À utiliser avec (équipement) Seringues et connecteurs à embout Luer et à raccord Luer-Lock en PTFE