Learn More
Hamilton™ Aiguilles avec port latéral à embase Kel-F (Luer Lock)
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
16 G
17 G
18 G
20 G
21 G
22s G
22 G
23 G
24 G
25 G
26s G
26 G
Conditionnement:
6 pièces
Description
Terminaisons pour seringues compatibles avec l’embase Kel-F
- Embout Luer (LT) : les aiguilles sont amovibles et s’adaptent sur un moyeu en verre moulu conique en forme de raccord Luer mâle. La terminaison LT accepte la plupart des aiguilles hypodermiques, mais il a été spécialement conçu pour être utilisé avec les aiguilles Hamilton Kel-F. Cette terminaison augmente le volume mort dans la seringue, ce qui peut ne pas être approprié pour certaines applications. Autoclavables une fois démontées.
- Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé, pour une utilisation avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
- Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
Six aiguilles par boîte.
Spécification
Spécification
| Matériau | Laiton nickelé (embase) |
| Calibre d’aiguille | 16 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,04 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,06 in |
| Diamètre (métrique) interne | 1,19 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 1,65 mm |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Type de produit | Aiguille à connecteur Kel-F |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 51 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| Afficher plus |