Learn More
Hamilton™ Adaptateur Luer-Lock pour pointes jetables
Click to view available options
:
Adaptateur à embout Luer de 1000 μl
Description
- Deux adaptateurs à embout Luer disponibles : 100 μl et 1 ml
Spécification
Spécification
| Matériau | CTFE |
| Type de produit | Adaptateur à embout Luer |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeurs à répétition PB600-1 |