Learn More
Hamilton™ Aiguilles sur mesure avec embase en métal (Luer Lock)
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
Conditionnement:
6 pièces
Description
Embouts pour seringues compatibles avec embase en métal
- Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé, pour une utilisation avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue
- Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 33-10
- Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 33-10
- Type de pointe 4 : pointe d’aiguille biseautée 12° standard recommandée pour les applications médicales. Calibres disponibles : 33-10. Les types de pointes d’aiguilles spéciaux tels que 30° ou 45° sont disponibles sur demande
Six aiguilles par boîte.
Informations sur la commande
- Longueur de l’aiguille : doit être spécifiée lors de la commande. Les longueurs de 0,375-12 po sont disponibles
- Type de pointe d’aiguille : doit être spécifié lors de la commande
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Calibre d’aiguille | 18 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,03 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,05 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,84 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 1,27 mm |
| Type de produit | Aiguille de rechange |
| À utiliser avec (équipement) | Seringues TLL et connecteurs LT ou TLL |