Learn More
Hamilton™ Aiguilles avec port latéral à embase en métal (Luer-Lock)
Code produit. 10576665
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
20 G
21 G
22s G
22 G
23 G
24 G
25 G
26s G
26 G
Unit Size:
6 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10576665
Brand: Hamilton™ 772901/DUP
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Les aiguilles à embase métallique (laiton nickelé) peuvent être utilisées avec les seringues TLL et les connecteurs LT ou TLL. Les aiguilles sont en acier inoxydable 304. La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 in). Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés.
Embouts pour seringues compatibles avec embase en métal
  • Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé, pour une utilisation avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
  • Types de pointe d’aiguille
    • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-10
    /li>
    Six aiguilles par boîte.
    Specifications
    Autoclavable Autoclavable
    Matériau Laiton nickelé (embase), Acier inoxydable
    Calibre d’aiguille 26s G
    Diamètre (impériale) interne 0,0051 in
    Diamètre (impériale) externe 0,018 in
    Diamètre (métrique) interne 0,13 mm
    Diamètre (métrique) externe 0,47 mm
    Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
    Type de produit Aiguille de rechange
    Type de pointe d’aiguille Pointe conique avec port latéral
    À utiliser avec (équipement) Seringues TLL et connecteurs LT ou TLL