Learn More
Hamilton™ Accessoires pour système de diluteur / distributeur Microlab™ 600 - Seringues (BFP)
À utiliser avec le diluteur/distributeur MICROLAB600
147.00€ - 375.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Distributeurs Microlab™ 600 |
---|
Code produit | Marque | Modèle | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15142644
|
Hamilton™
59000-05 |
1701 BFP | 10 μl |
226.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15122644
|
Hamilton™
59000-15 |
1705 BFP | 50 μl |
147.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12638473
|
Hamilton™
59000-20 |
1 710 BFP | 100 μl |
147.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15146862
|
Hamilton™
59000-10 |
1702 BFP | 25 μl |
147.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15132644
|
Hamilton™
59000-10 |
1702 BFP | 25 μl |
147.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12396239
|
Hamilton™
59000-25 |
1725 BFP | 250 μl |
154.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13478496
|
Hamilton™
59000-30 |
1750 BFP | 500 μl |
150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12528126
|
Hamilton™
59000-35 |
1001 BFP | 1 ml |
250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13346319
|
Hamilton™
59000-40 |
1002 BFP | 2,5 ml |
186.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11684133
|
Hamilton™
59000-50 |
1010 BFP | 10 ml |
375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15182644
|
Hamilton™
59000-60 |
Amorçage sans bulle | 50 ml |
373.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15192644
|
Hamilton™
59000-55 |
Amorçage sans bulle | 25 ml |
327.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12316249
|
Hamilton™
59000-45 |
1005 BFP | 5 ml |
268.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La seringue a une pointe de piston conique qui s’étend à travers la terminaison filetée et dans la soupape. Cette conception unique permet d’expulser l’air de la seringue et de la soupape, ce qui réduit le nombre de cycles d’amorçage requis.
Specifications
Distributeurs Microlab™ 600 |