Learn More
Hamilton™ Seringues pour échantillonneurs automatiques amovibles Gastight™ pour ALS GC Agilent 7670, 7671 et 7672
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,046 cm
0,048 cm
Type de produit:
Seringue pour échantillonneur automatique Gastight
Seringue pour échantillonneur automatique Microliter
Pression max.:
137,9 bar
68,9 bar
Modèle:
1701 N
701 RN
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les seringues de cette catégorie sont soit des seringues série 700 Microliter, soit des seringues série 1700 Gastight. Les seringues Microliter sont équipées d’un piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides. Les seringues Gastight possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étroite entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides ou de gaz.
- Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton
- La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue
- Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le style de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées
- En outre, cet embout permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéal lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille
- Autoclavables lorsqu’elles sont démontées ; l’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue
- Pointe d’aiguille de style 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration avec septa
- Calibre disponible : 26s
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
| Calibre d’aiguille | 26s G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,019 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,005 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,013 cm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,018 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,26 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,048 cm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,66 cm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,047 cm |
| Afficher plus |