Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ et Gastight™ : Aiguilles modèle 7000.5 pour Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850 ALS GC : Standard primaire d’ozone modèle 7000,5
Code produit. 10043814
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure:
0,13 mm
0,25 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,483 mm
0,64 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10043814
Marque: Hamilton™ 86274
Conçues pour fonctionner avec les échantillonneurs de chromatographie en phase gazeuse (GC) et les échantillonneurs automatiques de liquide (ALS) Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850
Les seringues Microliter sont équipées d’un piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides.
Embout pour seringue
  • Embase moletée (KH) : ensemble piston / aiguille amovible, l’embase moletée est utilisée exclusivement sur les seringues de série 7000
  • Type de pointe d’aiguille
    • Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 23s, 26s
    Spécification
    Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
    Calibre d’aiguille 26s G
    Diamètre (impériale) interne 0,049 in
    Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
    Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,13 mm
    Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,019 in
    Diamètre (impériale) externe 0,26 in
    Diamètre (métrique) interne 1,24 mm
    Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
    Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,483 mm
    Longueur (impériale) 1,7 in
    Longueur (impériale) de l’aiguille 1,71 in
    Longueur (métrique) 43 mm
    Type de produit Seringue Microliter
    Pression max. 6000°psi
    Température max. (impériale) 239°F
    Température max. (métrique) 155°C
    Température (impériale) min. 50°F
    Modèle 7000,5 KH
    Numéro de pointe d’aiguille AS
    Température min. (métrique) 10°C
    Quantité Chaque
    Volume (métrique) 5 μl
    Type de pointe d’aiguille Cône
    À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique de liquides Agilent 7673, 7683, 6850, échantillonneurs automatiques pour chromatographie en phase gazeuse
    Type de connexion Amovible