Learn More
Hamilton™ Seringues GC 7001 de modèle Microliter™ et Gastight™ : Pour Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850 ALS
Code produit. p-4117424
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23s G
26s G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure:
0,13 mm
0,18 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,64 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12892073
Marque: Hamilton™ 80175
Conçues pour fonctionner avec les échantillonneurs de chromatographie en phase gazeuse (GC) et les échantillonneurs automatiques de liquide (ALS) Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850
Les seringues Microliter sont équipées d’un piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides.
Embout pour seringue
  • Embase moletée (KH) : ensemble aiguille / piston amovible, l’embase moletée est utilisée exclusivement sur les seringues de série 7000.
  • Type de pointe d’aiguille
    • Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 23s, 26s
    Spécification
    Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
    Calibre d’aiguille 26s G
    Diamètre (impériale) interne 0,049 in
    Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
    Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,13 mm
    Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0187 in
    Diamètre (impériale) externe 0,26 in
    Diamètre (métrique) interne 1,24 mm
    Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
    Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
    Longueur (impériale) 1,7 in
    Longueur (impériale) de l’aiguille 1,71 in
    Longueur (métrique) 43 mm
    Type de produit Seringue Microliter
    Pression max. 6000°psi
    Température max. (impériale) 239°F
    Température max. (métrique) 155°C
    Température (impériale) min. 50°F
    Modèle 7001
    Numéro de pointe d’aiguille AS
    Température min. (métrique) 10°C
    Quantité Chaque
    Volume (métrique) 1 μl
    Type de pointe d’aiguille Cône
    À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique de liquides Agilent 7673, 7683, 6850, échantillonneurs automatiques pour chromatographie en phase gazeuse
    Type de connexion Amovible