Learn More
Hamilton™ Seringues pour soupapes d’injection HPLC Microliter™ et Gastight™ Waters U6K
Code produit. 11587874
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Pression max.:
1000°psi
2000°psi
500°psi
Modèle:
801
802
805
810
825
1702
1705
1710
1725
1802
1805
1810
1825
Type de produit:
Seringue Gastight
Seringue Microliter
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11587874
Marque: Hamilton™ 81138
Conçues pour une utilisation avec les soupapes d’injection HPLC Waters U6K.
Les seringues de cette catégorie sont soit des seringues Microliter de la série 800 soit des seringues Gastight des séries 1700 et 1800.
  • Les seringues Microliter sont équipées de pistons en acier inox assemblés à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides
  • Les seringues Gastight sont dotées de pointes de piston en PTFE qui créent des connexions étroites entre les corps de seringue et les pistons, ce qui permet l’échantillonnage de liquides ou de gaz
  • Style de point d’aiguille arrondie : 3
  • Terminaison de la seringue : aiguille amovible (RN)
Terminaison de seringue : aiguille amovible (RN)
  • Permet aux aiguilles d’atteindre la marque de graduation “zéro” de la seringue
  • Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le style de la pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées
  • Permet l’utilisation d’une aiguille amovible sans augmenter le volume mort de la seringue et peut être utilisée en cas de risque d’obstruction dans l’aiguille
  • Autoclavable une fois démontée
  • L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001:2008, FDA
Matériau Acier inox, verre borosilicaté, PTFE
Calibre d’aiguille 25 sg
Diamètre (impériale) interne 0,091 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,007 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,018 cm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,02 in
Diamètre (impériale) externe 0,305 in
Diamètre (métrique) interne 2,30 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,051 cm
Longueur (impériale) 1,97 in
Longueur (métrique) 5 cm
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 1000°psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Modèle 1725
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 250 μl
Type de pointe d’aiguille 3
À utiliser avec (équipement) Soupapes d’injection HPLC Waters U6K