Learn More
Hamilton™ Accessoires pour colonnes HPLC en phase inverse PRP-C18 - Cartouches de protection
Les pré-colonnes protègent les colonnes HPLC en éliminant les contaminants sous forme de particules et les composés hautement adsorbants des échantillons, prolongeant ainsi la durée de vie des colonnes analytiques
276.00€ - 350.00€
Spécification
Granulométrie | 12 à 20 μm |
---|---|
Pression max. | 5000°psi |
Diamètre (métrique) | 1,5875 mm (0,0625 po) |
Code produit | Marque | Type | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15335074
|
Hamilton™
79686 |
Cartouches de rechange de pré-colonne analytique | Acier inoxydable |
350.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15315074
|
Hamilton™
79690 |
Cartouches de remplacement de précolonne semipréparative/préparative | Acier inoxydable |
276.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les colonnes de protection sont modulaires et le remplacement des cartouches peut être réalisé facilement et sans outil. La conception est optimisée pour réduire le volume mort et empêcher un élargissement supplémentaire de la bande des colonnes. Comme pour toutes les pré-colonnes, celles-ci doivent être installées avant la colonne analytique et après la vanne d’injection.
Cartouches de protection pour colonnes HPLC en acier inoxydable
- Matériau du boîtier : Aluminium anodisé
- Taille et matériaux de la tubulure de raccordement : Dia. ext. 1/16 po, dia. int. 0,28 mm, acier inoxydable 316
- Matériaux de la cartouche : Cylindre : CTFE ; manchon : Acier inoxydable 304 ; Frittages : Acier inoxydable 316 ; Porosité du frittage :2 μm
- Dimensions de la cartouche : 20 x 2,3 mm de dia. int.
- Volume de lit de cartouche : 80 μL
- Matériau d’emballage de la cartouche : Comme indiqué sur la cartouche
- Matériau du boîtier : Aluminium anodisé
- Taille et matériaux de la tubulure de raccordement : Dia. ext. 1/16 po, dia. int. 0,28 mm, acier inoxydable 316
- Matériaux de la cartouche : Cylindre : CTFE ; manchon : Acier inoxydable 304 ; Frittages : Acier inoxydable 316 ; Porosité du frittage :2 μm
- Dimensions de la cartouche : D.I. : 20 x 4,6 mm
- Volume de lit de cartouche : 332 μL
- Matériau d’emballage de la cartouche : Comme indiqué sur la cartouche
- Matériau du boîtier : Polyétheréthercétone (PEEK) et Delrin
- Taille et matériaux de la tubulure de raccordement : Dia. ext. 1/16 po, dia. int. 0,25 mm, PEEK
- Matériaux de la cartouche : Cylindre : PEEK ; Frittages : Titane ; Porosité du frittage : 2 μm
- Dimensions de la cartouche : D.I. : 8,0 x 3,0 mm
- Volume de lit de cartouche : 56 μL
- Matériau d’emballage de la cartouche : Comme indiqué sur la cartouche
Spécification
12 à 20 μm | |
5000°psi | |
1,5875 mm (0,0625 po) |