Learn More
Hamilton™ Kit de cartouche de protection PRP™-X100
Code produit. 10073204
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
PEEK
Capacité de colonne:
57 μl
80 μl
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10073204
Marque: Hamilton™ 79383
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pré-colonnes en acier inox et PEEK vous aident à protéger votre investissement
  • Les pré-colonnes éliminent les contaminants particulaires et les composés hautement adsorbants des échantillons
  • Le remplacement modulaire et le changement de cartouche sont faciles et ne nécessitent pas d’outils
  • Les supports sont disponibles en acier inox et en PEEK. Ces deux conceptions sont optimisées pour réduire le volume mort et empêcher tout élargissement supplémentaire des bandes des colonnes
  • Les supports pour cartouches sont réutilisables indéfiniment
Le kit contient 1 support et 2 cartouches
Utilisation conseillée avec pratiquement tous les solvants, à l’exception des concentrations élevées de chlorure de sodium.
Spécification
Granulométrie 10 μm
Longueur (métrique) 8 mm
Pression max. 5000°psi
Capacité de colonne 57 μl
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Matériau PEEK
À utiliser avec (application) Pratiquement tous les solvants sauf les concentrations élevées de chlorure de sodium