Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase (seringues 2,5-100 μl)
Code produit. 10183352
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
26s G
26 G
27 G
28 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe
Arrondi
Cône
Diamètre (impériale) interne:
0,004 in
0,005 in
0,0051 in
0,0059 in
0,0063 in
0,007 in
0,01 in
0,016 in
Diamètre (impériale) externe:
0,008 in
0,0094 in
0,01 in
0,012 in
0,014 in
0,016 in
0,018 in
0,019 in
0,028 in
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 10183352
Marque: Hamilton™ 776204
Peuvent être utilisées avec des seringues amovibles de style (RN) de 100 μl ou moins.
  • La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po)
  • Calibres, longueurs et styles de pointes personnalisés disponibles
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Acier inoxydable (embase)
Calibre d’aiguille 31 G
Diamètre (impériale) interne 0,005 in
Diamètre (impériale) externe 0,01 in
Diamètre (métrique) interne 0,13 mm
Diamètre (métrique) externe 0,26 mm
À utiliser avec (application) Idéales lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille de seringue de rechange
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Arrondi