Learn More
Hamilton™ Seringues à piston fileté Gastight™ séries 1700 et 1000
Code produit. 10405202
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
100 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
Comprend:
Manchon
Piston fileté
Modèle:
1001
1002
1702
1710
1750
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10405202
Marque: Hamilton™ 81041
Pour les applications nécessitant un mouvement de piston extrêmement précis ou une manipulation de liquide en quantité infime
Les extrémités de seringue à embout Luer (LT) facilitent le raccord des aiguilles à embase Kel-F™ ; tubulure en PTFE à embase Kel-F ; et 1/4 po de dia. ext. x 1/8 po de dia. int. Tubulure en caoutchouc ou Tygon™. Distribuez entre 0,33 et 13,23 μl par tour de piston en fonction du
Extrémités de seringues pour piston fileté
  • Embout Luer (LT) : les aiguilles sont amovibles et s’adaptent sur une embase en verre dépoli, conique, sous forme de raccord Luer mâle. L’extrémité LT accepte la plupart des aiguilles hypodermiques, mais elle a été spécialement conçue pour être utilisée avec les aiguilles Kel-F Hamilton. Cette extrémité augmente le volume mort dans la seringue, ce qui peut ne pas être approprié pour certaines applications. Autoclavables une fois démontées.
  • Types de pointes d’aiguille (achat séparé d’aiguilles à embase Kel-F)
    • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 31 à 10
    • Type de pointe 3 : aiguille émoussée pour une utilisation avec les vannes d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 31 à 10
    • Type de pointe 4 : la pointe d’aiguille standard biseautée à 12° est recommandée pour les applications de sciences de la vie. Calibres disponibles : 31-10. Les types de pointes spéciaux tels que 30°, 45° ou n’importe quel autre angle sont disponibles sur demande.
    • Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26 à 10
    • Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26 et 22
    Spécification
    Autoclavable Autoclavable
    Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
    À utiliser avec (application) Conçues pour des applications nécessitant un mouvement extrêmement précis du piston ou une manipulation de fluides à la minute, elles permettent une connexion facile des aiguilles à embase Kel-F et des tubulures en PTFE des embases Kel-F ; D.E. de 0,25 po x D.I. de 0,12 po. Tubulure en caoutchouc ou Tygon™
    Comprend Manchon
    Type de produit Seringue Gastight
    Température max. (impériale) 239°F
    Température max. (métrique) 115°C
    Température (impériale) min. 50°F
    Modèle 1710
    Température min. (métrique) 10°C
    Quantité Chaque
    Volume (métrique) 100 μl
    Type de connexion Luer