Learn More
Kit de recharge pour Purificateur de gaz en acier inoxydable Hammond™, Cole-Parmer™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
:
Capacité : 500 ml
Spécification
Spécification
| Matériau | Calcium Sulfate with Cobalt Chloride |
| Quantité | 500 mL |
| Humidité | 25g |
| Compatibilité | Purifier Removes Moisture, Oil, and Impurities From Gases Before Analysis |
| Absorption d’eau | 20g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- INDICATING DRIERITE
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: calcium sulphate, cobalt chloride