Learn More
Kartell™ Pompe à vide manuelle
Click to view available options
Type de pompe:
Pompe à vide manuelle
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Léger
- Pompe à vide manuelle portative
- Atteint un vide de 625 mm Hg (25”)
- Débit de pompage de 15 ml par course
- Soupape d’évacuation du vide intégrée
- Peut être utilisée comme pompe à pression en transférant le bouchon de la soupape d’évacuation sur le port de vide
- L’embout convient aux tubulures standard de 6 mm
Spécification
Spécification
| Vide max. | 625 mmHg |
| Matériau | PS |
| Modèle | Modèle standard |
| Type de pompe | Pompe à vide manuelle |
| Applications | Pompe à pression en transférant le bouchon de la soupape d’évacuation sur le port de vide |