Learn More
JG Finneran Associates™ Décapsuleur manuel de flacons
Code produit. 12493030
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacons à sertir de 11 mm
Flacons à sertir de 8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12493030
Marque: JG Finneran Associates™ 932011
Il en reste null
Spécification
Type de produit Décapsuleur de flacons
À utiliser avec (équipement) Flacons à sertir de 11 mm
Nb par paquet 1 de chaque