Learn More
JG Finneran Associates™ Décapsuleur manuel de flacons
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacons à sertir de 11 mm
Flacons à sertir de 8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Décapsuleur de flacons |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à sertir de 11 mm |
| Nb par paquet | 1 de chaque |