Learn More
Buerkle™ Pelle à main pour l’industrie
Code produit. 15522877 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
315 x 247 mm
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15522877
Brand: Buerkle™ 83001001
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Doté d’un additif antistatique, idéal pour une utilisation robuste en chimie et dans l’industrie. La pelle à main pour l’industrie est incassable, facile à nettoyer et légère.
  • Antistatique
  • Le polypropylène présente une résistance élevée aux produits chimiques et aux températures
  • Les pelles sont incassables, faciles à nettoyer et légères