Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur d’essuie-mains en rouleau
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Distribution sans contact des formats pour réduire la contamination et la propagation des microbes
- Possibilité de montage mural
- Distributeur blanc en plastique, pratique et facile à nettoyer, ne retient pas la saleté, ni la poussière
- Compatible avec les draps d'examen Scott™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur d’essuie-mains en rouleau |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l x H) | 14,80 x 56 x 15 cm |
| Longueur (impériale) | 5.8 in. |
| Longueur (métrique) | 14,8 cm |
| Largeur (métrique) | 56 cm |
| Hauteur (métrique) | 15 cm |
| Capacité | Hand Towels |
| Matériau | Plastique |
| No. of Compartments | 1 |
| Afficher plus |