Learn More
VEE GEE Réfractomètre portatif
Code produit. 17804932
Click to view available options
Modèle:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17804932
Marque: VEE GEE 43033
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le réfractomètre portatif est exceptionnellement simple à utiliser et fournit des mesures rapides et précises pour la concentration de la quasi-totalité des solutions aqueuses dans une large gamme d’applications. La conception industrielle de l’appareil lui confère une grande longévité et lui permet de fonctionner de manière fiable pendant des années, même sur le terrain.
  • Tool-Free Calibration: Tools not required with our patented 'Zero-Ring' calibration
  • Quick Results: High quality optical glass prism and all-metal housing design allows for quick temperature equilibrium
  • Accurate and Sharp Readings: Large scale is best in class delivering clear, sharp figures, screen shading and incredible contrast for overall accuracy
  • Protective Grip: The rubber grip reduces hand slipping and guards against user's hand heat to maintain accuracy
Spécification
Type Réfractomètre portatif
Scale Range 0 à 10 Brix
Indice de réfraction 1,33 à 1,35
Description Réfractomètre portatif, SX-1, 0 à 10 % de NaCl
Modèle SX-1
Type d’échantillon Transparent et translucide
Volume d’échantillon >0.1 mL
Étalonnage Étalonnage sans outil
Précision ± 0,1%
Résolution 0.10%
Type de balance NaCl
À utiliser avec (application) Pour les applications dans les domaines de l’eau et des eaux usées, de l’aquaculture et de la pisciculture
Comprend Malette de transport, une pipette de transfert en plastique et un manuel d’instructions
Poids (métrique) 285 g
Dimensions (L x l x H) 4 x 4 x 18.5 cm
Hauteur (métrique) 18.5 cm
Longueur (métrique) 4 cm
Largeur (métrique) 4 cm